Learn More
Ácido B-1-naftalenil-borónico, TRC
Código de producto. 30467608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467608 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30467608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3776155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material B-1-Naphthalenyl-boronic Acid
CAS 13922-41-3
Fórmula molecular C10H9BO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Naphthaleneboronic Acid, 1-Naphthalenyl-boronic Acid, (1-Naphthalenyl)boronic Acid, (Naphthalen-1-yl)boronic Acid, 1-Naphthylboric Acid, 1-Naphthylboronic Acid, NSC 78936, alpha-Naphthaleneboronic Acid, alpha-Naphthylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
SMILES OB(O)c1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC ácido naftalen-1-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 171.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0696