Learn More
Azure II, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409353 10 g 10 g
11419353 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11777.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37247-10-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37247-10-2
Número MDL MFCD00080716
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure II
Cantidad 10 g