Learn More
Azure I, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325099 25 g 25 g
11315099 5 g 5 g
11335099 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17508.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 531-55-5 | C15H16ClN3S | 305.824 g/mol
Azure B is used for staining semi-thin sections of plant tissue. This dye is also useful in the NCCLS method for blood smears and Lillie's modified Nocht's method for paraffin sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Azure B se utiliza para teñir secciones semifinas de tejido vegetal. Este colorante también es útil en el método del NCCLS para frotis de sangre y terapia de Nocht modificada de Lillie en secciones de parafina.
Solubilidad
Soluble en 1 mg/ml de agua. Poco soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantice una ventilación adecuada. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-55-5
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Peso molecular (g/mol) 305.824
Número MDL MFCD00011935
Clave InChI DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azure b, azure i, methylene azure b, 3-dimethylamino-7-methylamino phenothiazin-5-ium chloride, trimethylthionine chloride, azur i, methyleneazure, methylene azure van, unii-7c8bel8wqv, modr kresylova bb czech
PubChem CID 68275
Nombre IUPAC Dimetil-[7-(metilamino)fenotiazin-3-ilideno]azanio; cloruro
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure I
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 3922630
Índice Merck 14,6058
Información de solubilidad Soluble in 1mg/ml water. Sparingly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.83