Learn More
Azul C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436439 5 g 5 g
15426439 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15436439 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64515.06
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-57-7
Fórmula molecular C13H12ClN3S
Peso molecular (g/mol) 277.77
Número MDL MFCD00067677
Clave InChI DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazina-3-ilideno)-metilazanium; cloruro
SMILES C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Specifica
Nombre del producto químico o material Azure C
Beilstein 4060661
Índice Merck 14,929
Color Negro o verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.78
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.