Learn More
Azul C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15426439 1 g 1 g
15436439 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15426439
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64515.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-57-7
Fórmula molecular C13H12ClN3S
Peso molecular (g/mol) 277.77
Número MDL MFCD00067677
Clave InChI DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazina-3-ilideno)-metilazanium; cloruro
SMILES C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure C
Beilstein 4060661
Índice Merck 14,929
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.78
Color Negro o verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo