Learn More
Azure C (grado técnico), TRC
Código de producto. 30342938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342938 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30342938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96611825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure C (Technical Grade)
CAS 531-57-7
Fórmula molecular C13H14N3SCl
Cantidad 25 g
Sinónimo Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Nombre IUPAC cloruro de 7-N-metilfenotiazin-5-io-3,7-diamina
Peso molecular (g/mol) 277.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.044