Learn More
Azure C (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azure C (Technical Grade) |
| CAS | 531-57-7 |
| Fórmula molecular | C13H14N3SCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 7-N-metilfenotiazin-5-io-3,7-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 277.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.044 |