Learn More
Azure B (Technical Grade), TRC
Código de producto. 30138609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138609 10 g 10 g
17972815 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96530510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-55-5
Fórmula molecular C15 H16 N3 S . Cl
Peso molecular (g/mol) 305.83
Sinónimo Azur I, Azure B Chloride, Azure I, C.I. 52010, Methylene Azure, Trimethylthionine Chloride, 3-Methylamino-7-dimethylaminophenazathionium Chloride, Trimethylthionine, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium Chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ylium Chloride
Nombre IUPAC 3-N,7-N,7-N-trimetilfenotiazina-5-ilio-3,7-diamina; cloruro
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure B
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9,16H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.075