Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azure B |
| Nombre de nota | Teñidos y tintes |
| CAS | 531-55-5 |
| Fórmula molecular | C15H16ClN3S |
| Número MDL | MFCD00011935 |
| Sinónimo | C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |