Learn More
Certificación Azure B, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406051 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11406051 10 g
1 options
Código de producto. 11406051 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219052010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Se utiliza como tinte Azure B Certified.
  • Azure B Certified se utiliza para diferenciar ARN celular (violáceo) y ADN (azul verdoso) en tejidos vegetales.
  • Útil como tinción para cuerpos de Negri.
  • Se puede utilizar en tinciones de tipo Romanowsky para sangre y protozoos sanguíneos.
CAS 531-55-5
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Número MDL MFCD00011935
Sinónimo C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
PubChem CID 68275
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure B
Color Verde
Cantidad 10 g
Clave InChI DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Forma física Polvo
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Nombre IUPAC Dimetil-[7-(metilamino)fenotiazin-3-ilideno]azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 305.824
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.