Learn More
Azure A (Technical Grade), TRC
Código de producto. 30136805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136805 50 g 50 g
17942915 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96530350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-53-3
Fórmula molecular C14H14N3S .Cl
Peso molecular (g/mol) 291.8
Sinónimo 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, 5-Chloro-3-dimethylamino-7-amino-5H-phenothiazine, Azur A, Azure A Chloride, Azure Blue Cert, Azurea Dye, C.I. 52005, N,N-Dimethylthionine;
Nombre IUPAC 7-N,7-N-dimetilfenotiazina-5-ium-3,7-diamina; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure A (Technical Grade)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8H,15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0597