Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azur eosina azul de metileno, puro, solución según Giemsa
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Azur eosin methylene-blue |
| CAS | 51811-82-6, 67-56-1 |
| Lambda máx | 523 to 526nm (c=0.1, MeOH) (eosine), 646 to 651nm (c=0.1, MeOH) (methylene blue) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Número MDL | MFCD00081642 |
| Color | Azul |
| Cantidad | 100 mL |
| Forma física | Solución |
| Grado | Pure |
Sicherheit und Handhabung
- Azur eosin methylene-blue solution according to Giemsa
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Giemsa's stain