Learn More
Sal sódica de azumoleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azumolene Sodium Salt |
| CAS | 105336-14-9 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Br N4 O3 . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9BrN4O3.Na/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-5-15-12(21-10)6-16-18-7-11(19)17-13(18)20;/h1-6H,7H2,(H,17,19,20);/q;+1/p-1/b16-6+; |
| SMILES | [Na+].Brc1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)nc2 |
| Nombre IUPAC | sodio;1-[(E)-[5-(4-bromofenil)-1,3-oxazol-2-il]metilideneamino]imidazolidin-3-uro-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 371.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.9677 |