Learn More
Éster etílico de aztreonam, TRC
Código de producto. 30343358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343358 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30343358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9652155MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aztreonam Ethyl Ester
CAS 102579-57-7
Fórmula molecular C15 H21 N5 O8 S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Aztreonam Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N5O8S2/c1-5-27-13(23)15(3,4)28-19-10(8-6-29-14(16)17-8)11(21)18-9-7(2)20(12(9)22)30(24,25)26/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,24,25,26)/b19-10-/t7-,9-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H](C)N(C1=O)S(=O)(=O)O)\c2csc(N)n2
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-3-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(1-etoxi-2-metil-1-oxopropan-2-il)oxiiminoacetil]amino]-2-metil-4-oxoazetidina-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 463.486
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.083