Learn More
Aztreonam, al 95,7 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403281 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403281 1 g 1 g
11413281 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403281 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215041501
Se dirige específicamente a la proteína de fijación de penicilina 3 (PBP-3) de las bacterias gramnegativas
  • Muestra un alto grado de resistencia aβ degradación de la -lactamasa
  • Con alta especificidad para bacilos aerobios gramnegativos
  • Polvo blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78110-38-0
Fórmula molecular C13H17N5O8S2
Peso molecular (g/mol) 435.426
Clave InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Sinónimo Azthreonam, Azactam
PubChem CID 56842327
Nombre IUPAC Ácido 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-[[(2R,3R)-2-metil-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-il]amino]-2-oxoetilideno]amino]oxi-2-metilpropanoico
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aztreonam
Tipo Aztreonam
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.957
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.4