Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aztreonam |
| Tipo | Aztreonam |
| Punto de fusión | 227.0°C |
| Residuos de ignición | 0.1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Agua | 5% max. |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.43 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% (HPLC) |