Learn More
Azpack™ Bridas no resellables de nailon, 200 x 4,8 mm
Descripción
Disponibles en diversos tamaños y colores.
- Material: nailon
- Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
- Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Brida |
| Material | Nailon |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Anchura (métrico) | 4,8 mm |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 4,8 mm |
| Resistencia a la tracción (imperial) | 22 kg |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Certificaciones/conformidad | UL94 clase V2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?