Learn More
Azpack™ Bridas no resellables de nailon, 200 x 4,8 mm
Código de producto. 11328093
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Morado
Naranja
Plata
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11328093 Transparente paquete de 100
12366377 Naranja paquete de 100
12386377 Morado paquete de 100
12396377 Marrón paquete de 100
12326377 Rojo paquete de 100
12346377 Amarillo paquete de 100
12356377 - paquete de 100
12376377 Plata paquete de 100
12336377 Azul paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11328093 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 11328093
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja y organice los cables del ordenador, alambres y otros objetos. Las bridas no resellables de nailon Azpack™, 200 x 4,8 mm, no se soltarán una vez se acople el mecanismo de bloqueo.
Disponibles en diversos tamaños y colores.
  • Material: nailon
  • Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
  • Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Especificaciones
Tipo Brida
Material Nailon
Color Transparente
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 4,8 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 4,8 mm
Resistencia a la tracción (imperial) 22 kg
Cantidad 100/paq.
Certificaciones/conformidad UL94 clase V2