Learn More
Azpack™ Mortero y mano de mortero con mango de madera
Código de producto. 12393338
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
199mL
Diámetro interior (métrico):
95mm
Altura (métrico):
74 mm (mortero)
Longitud (métrico):
170 mm (mano de mortero)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
12393338 199mL 95mm 74 mm (mortero) 170 mm (mano de mortero) cada uno
1 options
Código de producto. 12393338 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 12393338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Libera aceites que no se pueden extraer con aparatos modernos. El mortero y la mano de mortero con mango de madera Azpack™ permiten moler y triturar los materiales más duros sin agrietar la porcelana fuerte y densa.
  • Mortero fabricado con porcelana eléctrica vitrificada
  • La mano de mortero incluye un mango de madera de haya.
  • Superficie de molienda no esmaltada
  • La boquilla de vertido integral reduce los residuos y derrames.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 95mm
Diámetro exterior (métrico) 113 mm (118 mm al reborde)
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Mortero: porcelana eléctrica vitrificada; mano de mortero: haya
Altura (métrico) 74 mm (mortero)
Longitud (métrico) 170 mm (mano de mortero)
Acabado Sin esmaltado
Capacidad (métrico) 199mL