Learn More
MedChemExpress AZP-531
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.76% |
| CAS | 1088543-62-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 962.02 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (103.95 mM∣Need ultrasonic) |