Learn More
Azoxistrobina, TRC
Código de producto. 30133906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133906 500 mg 500 miligramos
30040970 1 g 1 g
30003920 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA965150500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131860-33-8
Fórmula molecular C22 H17 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 403.39
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (E)-, A 14115, Abound, Abound 2.08F, Amistar, Amistar 250SC, Azaka, Azoxystrobin, Azoxystrobine, Bankit, Cruiser Extreme, Dynasty, Heritage, Heritage 50DF, ICI-A 5504, Methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxypropenoate, Methyl (E)-2-[2-[[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate, Onestar, Ortiva, Priori, Protege, Protege FL, Quadris
Nombre IUPAC Metil (E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-il]oxifenilo]-3-metoxiprop-2-enoato
SMILES CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxystrobin
Nombres de analitos o componentes Azoxystrobin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1168
Porcentaje de pureza >95%