Learn More
Metabolito de azoxistrobina R402173, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30315066 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30315066 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10413550
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxystrobin Metabolite R402173
CAS 951009-69-1
Nombres de analitos o componentes Azoxystrobin Metabolite R402173
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H11 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo R402173, 2-[[6-(2-Cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]benzoic acid, Azoxystrobin Metabolite R402173
Fórmula InChI InChI=1S/C18H11N3O4/c19-10-12-5-1-3-7-14(12)24-16-9-17(21-11-20-16)25-15-8-4-2-6-13(15)18(22)23/h1-9,11H,(H,22,23)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Nombre IUPAC Ácido 2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il]oxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 333.298
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.075 g/mol