Learn More
Azoxistrobina-d4, TRC
Código de producto. 30343422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30343422 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30343422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96515225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxystrobin d4
CAS 1346606-39-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 2H4 H13 N3 O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo Methyl 2-[2-[6-(2-cyano-3,4,5,6-tetradeuteriophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+/i3D,5D,7D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c(Oc2cc(Oc3ccccc3\C(=C/OC)\C(=O)OC)ncn2)c1[2H]
Nombre IUPAC (E)-2-[2-[6-(2-ciano-3,4,5,6-tetradeuteriofenoxi)pirimidin-4-il]oxifenil]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 407.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1419
Porcentaje de pureza >95