Learn More
Azoxistrobina 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323262 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323262 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10413000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxystrobin
CAS 131860-33-8
Nombres de analitos o componentes Azoxystrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H17 N3 O5
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
SMILES CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Nombre IUPAC Metil (E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-il]oxifenilo]-3-metoxiprop-2-enoato
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 403.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1168 g/mol