Learn More
Azoxidapsona, TRC
Código de producto. 30344898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30344898 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30344898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA96513510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxydapsone
CAS 35040-12-1
Fórmula molecular C24H20N4O5S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4,4'-[Azoxybis(4,1-phenylenesulfonyl)]bisbenzenamine, 4,4'-Disulfanilylazoxybenzene, 4,4'-Bis(p-aminobenzenesulfonyl)azoxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20N4O5S2/c25-17-1-9-21(10-2-17)34(30,31)23-13-5-19(6-14-23)27-28(29)20-7-15-24(16-8-20)35(32,33)22-11-3-18(26)4-12-22/h1-16H,25-26H2
SMILES NC(C=C1)=CC=C1S(C2=CC=C(N=N(C3=CC=C(S(C4=CC=C(N)C=C4)(=O)=O)C=C3)=O)C=C2)(=O)=O
Nombre IUPAC [4-(4-aminofenil)sulfonilfenil]-[4-(4-aminofenil)sulfonilfenil]imino-oxidoazanio
Peso molecular (g/mol) 508.57
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.