Learn More
Azoxibenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430481 10 g 10 g
11440481 50 g 50 g
11450481 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430481 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20021.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 495-48-7 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-48-7
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.225
Número MDL MFCD00019925
Clave InChI GAUZCKBSTZFWCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azoxybenzene, azoxybenzide, azoxybenzol, fenazox, fentoxan, azobenzene, oxide, diphenyldiazene 1-oxide, benzene, azoxydi, diazene, diphenyl-, 1-oxide, ordinary azoxybenzene
PubChem CID 10316
ChEBI CHEBI:51865
Nombre IUPAC Óxido-fenil-feniliminoazaniO
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=[N+](C2=CC=CC=C2)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azoxybenzene
Punto de fusión 33°C to 36°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 130°C (0.9 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 743984
Índice Merck 14,923
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Azoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Azoxybenzene