Learn More
Azosemida, TRC
Código de producto. 30133611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133611 100 mg 100 miligramos
30009287 25 mg 25 miligramos
30009005 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA965145100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27589-33-9
Fórmula molecular C12 H11 Cl N6 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 370.84
Sinónimo Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-[(2-thienylmethyl)amino]- (ACI), 2-Chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-[(2-thienylmethyl)amino]benzenesulfonamide (ACI), Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-[(2-thienylmethyl)amino]- (9CI), Sulfanilamide, 2-chloro-5-(1H-tetrazol-5-yl)-N4-2-thenyl- (8CI), 2-Chloro-5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-[(2-thienylmethyl)amino]benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-(thiophen-2-ylmethylamino)benzenesulfonamide, 5-(4-Chloro-5-sulfamoyl-2-thenylaminophenyl)tetrazole, Azosemide, Diart, Diurapid, Luret, Ple 1053, SK 110, SK 110 (pharmaceutical)
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(1H-tetrazol-5-il)-4-(tiofeno-2-ilmetilamino)benzenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(c(NCc2cccs2)cc1Cl)c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azosemide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11ClN6O2S2/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-22-7)8(12-16-18-19-17-12)4-11(9)23(14,20)21/h1-5,15H,6H2,(H2,14,20,21)(H,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0073