Learn More
Azonan-2-ona, TRC
Código de producto. 30330947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30330947 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4075481G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azonan-2-one
CAS 935-30-8
Fórmula molecular C8 H15 N O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-8/h1-7H2,(H,9,10)
SMILES O=C1CCCCCCCN1
Nombre IUPAC Azonan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 141.211
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154