Learn More
Azonan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azonan-2-one |
| CAS | 935-30-8 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-8/h1-7H2,(H,9,10) |
| SMILES | O=C1CCCCCCCN1 |
| Nombre IUPAC | Azonan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 141.211 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1154 |