Learn More
Azomicina, TRC
Código de producto. 30133395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133395 500 mg 500 miligramos
30011257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA965100500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-73-1
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 113.07
Sinónimo 2-Nitroimidazole
Nombre IUPAC 2-nitro-1h-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azomycin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0225