Learn More
Azomycin, MedChemExpress
Código de producto. 16499895
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499895 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16499895 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azomycin
Forma física Solid
CAS 527-73-1
Color Yellow
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H3N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 2-Nitroimidazole
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (1415.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])C1=NC=CN1
Peso molecular (g/mol) 113.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 97.0%