Learn More
Azometina H, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11437532 10 g 10 g
1 options
Product Code. 11437532 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215416910
This item is not returnable. View return policy
Identifiants chimiques
CAS 5941-07-1
Fórmula molecular C17H14NNaO9S2
Peso molecular (g/mol) 463.41
Número MDL MFCD00149588
Clave InChI BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Sinónimo 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Spécification
Nombre del producto químico o material Azomethine H
Nombre de nota Chemistry
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.04
Coeficiente de extinción Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.)
SMILES C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na]
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-5-[[(Z)-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-iliden)metil]amino]naftalen-2,7-disulfónico; sodio
PubChem CID 123134089
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.4
Color Naranja
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Conseils de prudence
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.