Learn More
Hidrato de sal monosódica de azometina-H, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484323 25 g 25 g
11464323 1 g 1 g
11474323 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10927.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206752-32-1 | C17H12NNaO8S2 | 445.39 g/mol
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a reagent used for the colorimetric determination of boron in soil, plants, composts, manure, water and nutrient solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal azometina-H monosodio es un reactivo utilizado para la determinación colorimétrica del boro en suelos, plantas, abonos, estiércol, agua y soluciones nutritivas.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206752-32-1
Fórmula molecular C17H12NNaO8S2
Peso molecular (g/mol) 445.39
Número MDL MFCD00010498
Clave InChI GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate
PubChem CID 122198137
SMILES [Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azomethine-H monosodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4100175
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and acetone.
Nombre IUPAC sodio; 4-hidroxi-5-[[(Z)-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-iliden)metil]amino]-7-sulfonaftalen-2-sulfonato; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.41 (Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Azomethine-H monosodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine-H monosodium salt hydrate