Learn More
Azometina-H monosódica (> 90%), CTR
Código de producto. 30338051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30338051 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9650051G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Azomethine-H Monosodium
CAS 5941-07-1
Fórmula molecular C17H12NNaO8S2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-5-(salicylidene-amino)-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Monosodium, 4-Hydroxy-5-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 4-Hydroxy-5-(salicylideneamino)-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13NO8S2.Na/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);/q;+1/p-1
SMILES OC1=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC2=CC(S(=O)(O)=O)=CC(/N=C/C3=C(O)C=CC=C3)=C21
Nombre IUPAC sodio;5-hidroxi-4-[(2-hidroxifenil)metilidenoamino]-7-sulfonaftaleno-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 445.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.9902
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.