Learn More
Azoeosina CI N.° 14710 (Grado Técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azoeosin C.I. No. 14710 (Technical Grade) |
| CAS | 5858-39-9 |
| Fórmula molecular | C17H13N2NaO5S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acid Red 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N2O5S.Na/c1-24-15-9-5-4-8-13(15)18-19-14-10-16(25(21,22)23)11-6-2-3-7-12(11)17(14)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].COc1ccccc1N=Nc2cc(c3ccccc3c2O)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-hidroxi-3-[(2-metoxifenil)diazenil]naftaleno-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 380.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.0443 |