Learn More
Azodicarbonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10589620 500 g Frasco de plástico 500 g
10096143 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10589620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105165000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 123-77-3 | C2H4N4O2 | 116.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X (halógeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-77-3
Peso molecular (g/mol) 116.08
Número MDL MFCD00007958
Clave InChI XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Sinónimo azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
PubChem CID 5462814
Nombre IUPAC (E)-carbamoiliminourea
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azodicarbonamide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 195.0°C to 202.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C2H4N4O2
Fórmula lineal H2NCON=NCONH2
Cantidad 500 g
Beilstein 03,IV,246
Índice Merck 15,912
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.08
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Azodicarbonamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.