Specifications
| Nombre del producto químico o material | Azobenzene |
| Punto de fusión | 66.0°C to 69.0°C |
| Color | Naranja |
| Densidad | 100g/mL |
| Punto de ebullición | 293.0°C |
| Temperatura de inflamación | 100°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5N=NC6H5 |
| Show More |