Learn More
Azobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10167510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167510 50 g Frasco de vidrio 50 g
10464125 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10167510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401540500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-33-3
Fórmula molecular C12H10N2
Peso molecular (g/mol) 182.23
Número MDL MFCD00003022
Clave InChI DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
Nombre IUPAC difenildiazeno
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azobenzene
Punto de fusión 66.0°C to 69.0°C
Color Naranja
Punto de ebullición 293.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5N=NC6H5
Cantidad 50 g
Beilstein 16, 8
Índice Merck 15, 909
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glacial acetic acid,, acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino