Learn More
Azobenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488623 25 g 25 g
11498623 100 g 100 g
11408633 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10425.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    49.65€ / 25 g
    Ahorro 5.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azobenceno se utiliza para construir ligandos unidos por interruptor de fotos para activar y desactivar la actividad de las proteínas. También se utiliza para aumentar la concentración extracelular o intracelular de las moléculas activas para estudiar el mecanismo de acción de los neuromediadores simpáticos y parasimpáticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, benceno y ácido acético glacial. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-33-3
Fórmula molecular C12H10N2
Peso molecular (g/mol) 182.23
Número MDL MFCD00003022
Clave InChI DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
Nombre IUPAC difenildiazeno
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azobenzene
Punto de fusión 65°C to 69°C
Densidad 1.203
Punto de ebullición 293°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,917
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.23
Porcentaje de pureza ≥97%