Learn More
Ácido azobenceno-4,4'-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 586-91-4 |
| Fórmula molecular | C14H10N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N2O4/c17-13(18)9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(4-8-12)14(19)20/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | O=C(O)C(C=C1)=CC=C1N=NC2=CC=C(C(O)=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4'-(diazeno-1,2-diil)dibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.06 |