Learn More
AZM475271, MedChemExpress
Código de producto. 16498427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498427 5 mg 5 miligramos
16415758 10 mg 10 miligramos
16411917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13561
MedChemExpress AZM475271 is a potent and selective Src kinase inhibitor with IC50 of 5 nM; no inhibitory activity on Flt3, KDR, Tie-2.
AZM475271 is a potent and selective Src kinase inhibitor with IC50 of 5 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZM475271
CAS 476159-98-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27ClN4O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo M475271
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (94.82 mM)
SMILES CN1CCC(COC2=CC3=NC=NC(NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=C3C=C2OC)CC1
Peso molecular (g/mol) 442.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.94
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease