Learn More
Frascos de lavado de boca ancha OSHA EE. UU. Azlon™
Código de producto. 15521232
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Chemical Label unitSize
15521232 Acetona paquete de 5
15551232 Etanol paquete de 5
15541232 Isopropanol paquete de 5
15531232 Metanol paquete de 5
15718137 Agua destilada paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15521232 Proveedor Azlon N.º de proveedor WGW537VTMLA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de lavado con cuello ancho multilingües, OSHA; con válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente.
  • Impreso de forma indeleble en 3 idiomas (inglés, francés y español)
  • Elija entre cinco etiquetas de disolvente, todas ellas incluyen GHS, diamantes de la NFPA, pictogramas de PPE y la información sobre riesgos y seguridad
  • Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Plástico
Cantidad 5/paq.
Chemical Label Acetona
Tipo de tapón Ventilación de vapor