Learn More
Frascos para lavados clínicos de LDPE Azlon™ Tracker
Código de producto. 12861464
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
Tipo de tapón:
Tapón sin ventilación
Ventilación de vapor
Color del tapón:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Color del tapón Tamaño de la unidad
12861464 250 ml Ventilación de vapor Rojo paquete de 5
12851464 250 ml Tapón sin ventilación Verde paquete de 5
12871464 250 ml Tapón sin ventilación Rojo paquete de 5
10092794 500 ml Ventilación de vapor Rojo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12861464 Proveedor Azlon N.º de proveedor WTR250VT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.79€
    30.70€ / paquete de 5
    Ahorro 7.09€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Diseñado con una utilidad de etiquetado completa para garantizar una trazabilidad total
  • Cumple las normas del sector, incluidos las requeridos por el organismo de acreditación de patología clínica
  • Ideal para su uso en laboratorios clínicos y hospitales generales
  • Panel exclusivo que admite la escritura y su limpieza
  • Hay disponible una versión de tapón de ventilación de vapor DripLok™ para máxima seguridad con disolventes volátiles
  • Se suministra con conjunto de etiquetas COSHH
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para clínicas y hospitales generales
Material LDPE
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Ventilación de vapor
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave