Learn More
Frascos para lavados clínicos de LDPE Azlon™ Tracker
Descripción
- Cumple las normas del sector, incluidos las requeridos por el organismo de acreditación de patología clínica
- Ideal para uso en el mercado clínico y hospitalario general.
- Panel exclusivo que admite la escritura y su limpieza
- DripLok™ Versión con tapa de ventilación de vapor disponible: para máxima seguridad con disolventes volátiles
- Se suministra con conjunto de etiquetas COSHH
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para clínicas y hospitales generales |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Ventilación de vapor |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |