Learn More
Embudo con forma de pera Azlon™ con tubo largo desmontable
Código de producto. 10365250
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
10365250 25 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10365250 Proveedor Azlon N.º de proveedor FWC220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricados en polipropileno
  • Embudo con tubo de seguridad con vástago largo desmontable
  • 6mm de diámetro de vástago × 4 mm de diámetro interno × 25 mm de longitud
  • El vástago se puede cortar al tamaño deseado
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 34 mm
Diámetro del tubo (métrico) 6 mm
Material Polipropileno
Longitud del tubo (métrico) 25 mm
Tipo de producto Embudo con tubo de seguridad