Learn More
Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™
Código de producto. 12006902
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Incluye:
Tapa a presión
Tapas de LDPE ajustadas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
12006902 1000 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 100
12076892 125 mL Tapa a presión paquete de 250
12086892 250 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 250
12096892 400 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 100
12016902 2000 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 50
12585087 2500 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 25
12036902 5000 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12006902 Proveedor Azlon N.º de proveedor JWH1000P
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Constructed of heavy duty, chemically resistant Polypropylene and autoclavable at 121°C Azlon™ Tapered Containers with Snap-On Lid includes a moulded handle for safe and secure carrying. Squat form provides easy location on shelves, bench top, or while in transit. Moulded graduations add quick, easy volume assessment. Caps on 10 & 20 litre carboys have moulded drill guides to aid installation of feed-lines.
  • Útiles recipientes cónicos de peso ligero con tapas de LDPE de ajuste hermético
  • Buena resistencia química
  • Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más
  • Adecuado para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con USA regulaciones 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales
Incluye Tapas de LDPE ajustadas
Material Polipropileno
Cantidad 100/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Peso (métrico) 5,32 kg
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 120 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 90mm
Tipo de tapón Tapa a presión