Learn More
Vasos de precipitados de lados rectos Azlon™
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados con lados rectos Azlon™ proporcionan una excelente solución para la medición y la dispensación en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
- Ideal para uso general en laboratorio: forma recta y estable
- Achaparrado, extremo con borde, boquilla ancha
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 127 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 127 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para uso general de laboratorio |
| Altura (métrico) | 126 mm |
| Incrementos | 100 ml |
| Cantidad | 5/paquete |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
| Mostrar más |