Learn More
Azlon™ Vasos de precipitados rectos
Código de producto. 10237974
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10237974 10 ml paquete de 10
10064274 25 ml 10 PCS
10799375 50 ml 10 PCS
10452205 100 ml 10 PCS
10156444 250 ml 10 PCS
10330045 400 ml 10 PCS
10074184 500 ml 10 PCS
10176304 600 ml 5 PCS
10349324 1000 ml paquete de 5
10329564 2000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10237974 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BDA208P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.22€
    17.91€ / paquete de 10
    Ahorro 4.31€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados con lados rectos Azlon™ proporcionan una excelente solución para la medición y la dispensación en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Ideal para uso general en laboratorio: forma recta y estable
  • Achaparrado, extremo con borde, boquilla ancha
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
  • Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Diámetro del área superior (métrico) 32 mm
Capacidad (métrico) 10 ml
Material PP (Polipropileno)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Altura (métrico) 32 mm
Incrementos 1 ml
Cantidad 10 paquetes
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056, FDA
Scale Escala Métrica Azul
Modelo Griffin de perfil bajo