Learn More
Vasos de precipitados de lados rectos Azlon™
Código de producto. 10156444
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
10156444 250 ml 10 PCS
10237974 10 ml paquete de 10
10064274 25 ml 10 PCS
10799375 50 ml 10 PCS
10452205 100 ml 10 PCS
10330045 400 ml 10 PCS
10074184 500 ml 10 PCS
10176304 600 ml 5 PCS
10349324 1000 ml paquete de 5
10329564 2000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10156444 missing translation for 'mfr' Azlon missing translation for 'supplierNo' BDA230P
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados con lados rectos Azlon™ proporcionan una excelente solución para la medición y la dispensación en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Ideal para uso general en laboratorio: forma recta y estable
  • Achaparrado, extremo con borde, boquilla ancha
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
  • Cumple con ISO 7056.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 82 mm
Diámetro del área superior (métrico) 82 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Altura (métrico) 82 mm
Incrementos 25 ml
Cantidad 10/paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056, FDA