Learn More
Azlon™ Protector de manos/dedos de caucho de silicona Azlon™
Descripción
- Pueden soportar temperaturas de hasta 250 °C
- Para la manipulación de objetos fríos hasta los – 57 °C
- Las superficies de contacto tienen relieve para proporcionar un agarre positivo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Protector de manos/dedos |
| Tamaño | Medio |
| Para utilizar con (aplicación) | Para manipular de forma segura vasos de precipitados, matraces y otros elementos calientes |